Läs mer
Propionic acid, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15668000 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15668000 500 mL Glass bottle 500ml
15658000 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15668000 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer P1386500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-09-4
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00002756
InChI-nyckel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-namn propanoic acid
LEDER CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid
Smältpunkt -21°C
Densitet 0.993g/mL at 25°C
Kokpunkt 141°C (1013 hPa)
Flampunkt 54°C (129.2°F)
Tändpunkt 955°F
Odör Unpleasant
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH2COOH
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3463
Beilstein 506071
Löslighetsinformation Completely miscible in water
Ångdensitet 2.55 (vs air)
Formel vikt 74.08g/mol
Ångtryck 2.4mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.