Läs mer
Propionsyra, 99 %
Produktkod. 11356846
Change view
Kvantitet:
100 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356846 2500 g 2.5kg
11336846 100 g 100g
11346846 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04210.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.60 SEK
    687.65 SEK / 2.5kg
    Save 158.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Propionsyra används som konserveringsmedel för djurfoder och livsmedel för mänsklig konsumtion. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av polymerer som cellulosaacetat-propionat, konstgjorda smakämnen, jordbrukskemikalier och i blekmedel. Dessutom används det vid syntes av morfaner.
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol, dietyleter
och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-09-4
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00002756
InChI-nyckel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-namn propansyra
LEDER CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid
Smältpunkt -21 °C
Densitet 0.992
Kokpunkt 140 °C till 141 °C
Flampunkt 51 °C (123 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel CH3CH2CO2H
Brytningsindex 1.3875
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3463
Beilstein 506071
Merck Index 14,7825
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, dietyleter och kloroform.
Formel vikt 74.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.