missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propionic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic Acid-d3 |
| CAS | 55577-88-3 |
| Molekylformel | C3 D3 H3 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid (9CI), Propionic-3,3,3-d3 acid (7CI), Propionic acid D3 (methyl D3), Propionic acid-d3, Propionic acid 3,3,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.097 |
| Formel vikt | 77.056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?