missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propionic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic Acid-d5 |
| CAS | 60153-92-6 |
| Molekylformel | C3 D5 H O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propanoic-d5 acid (9CI), Propionic acid D5, Propionic acid-d5, Propanoic-d5 acid, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.109 |
| Formel vikt | 79.068 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?