Läs mer
Propionsyra-etylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315494
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30315494 100 mg
1 options
Produktkod. 30315494 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA16493500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propanoic acid ethyl ester
CAS 105-37-3
Analyt- eller komponentnamn Propanoic acid ethyl ester
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propionic acid-ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CC
IUPAC-namn Etylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 102.0681 g/mol