missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propionsyra hemicalciumsalt, MP Biomedicals™

Produktkod. 11471802 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471802 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11471802 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210498791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5805.00 SEK
    5526.69 SEK / 1kg
    Save 278.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ett svampdödande medel. Löslig i vatten (1g/3mL); lätt löslig i metanol, etanol; praktiskt taget olöslig i aceton, bensen

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propionic Acid Hemicalcium Salt
CAS 4075-81-4
Färg Vitt
Molekylformel C6H10CaO4
MDL-nummer MFCD00167354
Kvantitet 1 kg
Synonym calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
InChI-nyckel BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
IUPAC-namn kalciumdipropanoat
Molekylvikt (g/mol) 186.22
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
Formel vikt 93.1
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.