missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propionic Acid Methyl-d3 Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic Acid Methyl-D3 Ester |
| CAS | 38758-64-4 |
| Molekylformel | C4 D3 H5 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl Tetracosanoate-D3, Methan-d3-ol','propanoate (9CI), Propionic acid','methyl-d3 ester (6CI), Methyl-d3 propionate, Propionic acid methyl-d3 ester, Propanoic acid methyl-d3 ester, Propionic acid methyl-D3 ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)CC |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.124 |
| Formel vikt | 91.071 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?