Läs mer
Propionsyrametylester, TRC
Produktkod. 30410192
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410192 1 g
1 options
Produktkod. 30410192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7863701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Molekylformel C4 H8 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
LEDER CCC(=O)OC
IUPAC-namn Metylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Formel vikt 88.0524