Läs mer
Propionsyrametylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic acid methyl ester |
| CAS | 554-12-1 |
| Molekylformel | C4 H8 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | Metylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vikt | 88.0524 |