Läs mer
Propionic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -20°C |
| Densitet | 0.993 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 140.7°C to 141.4°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00002756 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Propionic acid, Methyl acetic acid, Propionic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.08 |
| Kvalitet | Research |