missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propionic acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic acid |
| CAS | 79-09-4 |
| Kokområde | 140.7°C to 141.4°C/1013 hPa |
| Smältpunkt | -20°C |
| Densitet | 0.993 g/cm³ at 20°C |
| Flampunkt | 54°C (closed cup) |
| Kvantitet | 25 L |
| Synonym | Propionic acid, Methyl acetic acid, Propionic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.08 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?