Läs mer
Propionsyra, natriumsalt, 99,0–100,5 %
Produktkod. 10081550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10081550 25 g Plastflaska 25g
10245340 1 kg Plastflaska 1kg
10423965 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10081550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149010250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.12 SEK
    266.65 SEK / 25g
    Save 30.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-40-6
Molekylformel C3H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.06
MDL-nummer MFCD00002759
InChI-nyckel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC-namn natrium; propanoat
LEDER CCC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid, sodium salt
Smältpunkt 285 °C till 286 °C
Färg Vitt
Flampunkt >250 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.0-100.5%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5CO2Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 96.06
Procent renhet 99.0-100.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.