Läs mer
Propionsyra, natriumsalt, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3758710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
Produktkod. 10081550
Brand: Thermo Scientific Acros 149010250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-40-6
Molekylformel C3H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.06
MDL-nummer MFCD00002759
InChI-nyckel JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC-namn natrium; propanoat
LEDER CCC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid, sodium salt
Smältpunkt 285°C to 286°C
Färg Vitt
Flampunkt >250°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.0-100.5%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5CO2Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 96.06
Procent renhet 99.0-100.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.