Läs mer
Propionsyra, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15266236 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15266236 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15266236 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.96 SEK
    524.90 SEK / 1ml
    Save 97.06 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Propionsyra79-09-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic Acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 79-09-4, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C3H6O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CCC(=O)O
IUPAC-namn propansyra
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:30768
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning