Läs mer
Propionsyra, TRC
Produktkod. 18083010
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18083010 100 g
17909719 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18083010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP786360100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-09-4
Molekylformel C3 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Synonym Propionic Acid, Propanoic acid, Propionic acid (6CI,8CI), Adofeed, Antischim B, Carboxyethane, Ethanecarboxylic acid, Ethylformic acid, Luprosil, Metacetonic acid, Methylacetic acid, MonoProp, Propcorn, Propkorn, Prozoin, Pseudoacetic acid, Toxi-Check
IUPAC-namn propansyra
LEDER CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid (Propanoic acid)
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formel vikt 74.0368
Procent renhet >95%