Läs mer
Propionanhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionic Anhydride |
| CAS | 123-62-6 |
| Molekylformel | C6 H10 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Propanoic acid','1,1'-anhydride, Propanoic acid','anhydride (9CI), Propionic anhydride (6CI,8CI), Methylacetic anhydride, Propanoic anhydride, Propanoyl propanoate, Propionic acid anhydride, Propionyl anhydride, Propionyl oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)OC(=O)CC |
| IUPAC-namn | propanoylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.1418 |
| Formel vikt | 130.063 |