Läs mer
Propionic-d2 Acid, TRC
Produktkod. 30417254
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30417254 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30417254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7863901G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Propionic Acid 2,2-D2
CAS 19136-91-5
Molekylformel C3 D2 H4 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Propanoic-2,2-d2 acid (9CI), Propionic-2,2-d2 acid (7CI','8CI), α-Dideuteropropanolic acid, Propionic acid D2 (methylene-D2), Propionic acid 2,2-D2
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
LEDER [2H]C([2H])(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuteriopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 76.091
Formel vikt 76.049