Läs mer
Propionitrile-3,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionitrile-3,3,3-D3 |
| CAS | 24300-21-8 |
| Molekylformel | C3 D3 H2 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Propanenitrile-3,3,3-d3 (9 CI), Propionitrile-3,3,3-d3 (8 CI), 3,3,3-Trideuteropropionitrile, Propionitrile-3,3,3-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CC#N |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuteriopropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.097 |
| Formel vikt | 58.061 g/mol |
| Visa mer |