missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propionitrile-3,3,3-d3, CDN

Produktkod. 30322130
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322130 0.5 g 0.5g
30318494 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322130 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59160.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propionitrile-3,3,3-D3
CAS 24300-21-8
Molekylformel C3 D3 H2 N
Kvantitet 0.5 g
Synonym Propanenitrile-3,3,3-d3 (9 CI), Propionitrile-3,3,3-d3 (8 CI), 3,3,3-Trideuteropropionitrile, Propionitrile-3,3,3-D3
InChI formel InChI=1 S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CC#N
IUPAC-namn 3,3,3-trideuteriopropanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 58.097
Formel vikt 58.061 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.