Läs mer
Propionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414634
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414634 1000 mL 1000ml
11424634 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13203.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propionitril, fungerar som lösningsmedel och reagerar vidare för olika tillämpningar, inklusive, Extraktionslösningsmedel för fettsyror, oljor och omättade kolväten, Lösningsmedel för spinning och gjutning, avlägsnande av färgämnen och aromatiska alkoholer, Icke-vattenhaltigt lösningsmedel för titrering och för oorganiska salter, Omkristallisation av organiska parentisföreningar för kemiska steroider, intermediat biokemi, Katalysator och komponent i övergångsmetallkomplexkatalysatorer, Stabilisator för klorerade lösningsmedel, Kemisk intermediär och lösningsmedel för parfymer och läkemedel. Den används som en dielektrisk vätska.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Propionitril, fungerar som lösningsmedel och reagerar vidare för olika applikationer, inklusive, Extraktionslösningsmedel för fettsyror, oljor och omättade kolväten, Lösningsmedel för spinning och gjutning, avlägsnande av färgämnen och aromatiska alkoholer, Icke-vattenhaltigt lösningsmedel för titrering och för oorganiska salter, för organiska, parering av kemiska steroider, i kemiska ämnen. biokemi, Katalysator och komponent i övergångsmetallkomplexkatalysatorer, Stabilisator för klorerade lösningsmedel, Kemisk intermediär och lösningsmedel för parfymer och läkemedel. Den används som en dielektrisk vätska.
Löslighet Det sönderdelas med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Inkompatibel med Starka syror, Starka baser, Starka oxidationsmedel, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-12-0
Molekylformel C3H5N
Molekylvikt (g/mol) 55.08
MDL-nummer MFCD00001948
InChI-nyckel FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
IUPAC-namn propannitril
LEDER CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionitrile
Smältpunkt -92°C
Densitet 0.781
Kokpunkt 97°C to 98°C
Flampunkt 6°C (42°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.366
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2404
Beilstein 773680
Merck Index 14,7827
Löslighetsinformation It decomposes with water.
Formel vikt 55.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propionitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.