Läs mer
Propionitrile, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834211
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834211 500 mL 500ml
15824211 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15834211 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070680500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-12-0
Specifikationer
Smältpunkt -92°C
Densitet 0.782 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 97°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001948
Kvantitet 500 mL
Synonym Propionitrile, Ethyl cyanide, Propionitrile
Molekylvikt (g/mol) 55.08