Läs mer
Propionylbromid, 95 %
Produktkod. 10146373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10146373 5 g Glasflaska 5g
10413125 25 g Glasflaska 25g
10024293 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10146373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392360050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 598-22-1 | C3H5BrO | 136,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-22-1
Molekylformel C3H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 136.98
MDL-nummer MFCD00000116
InChI-nyckel RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
PubChem CID 69018
IUPAC-namn propanoylbromid
LEDER CCC(=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionyl bromide
Färg Blå-grå
Densitet 1.5200g/mL, 1.52
Kokpunkt 104°C
Flampunkt 52°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2COBr
Brytningsindex 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently
Formel vikt 136.98
Procent renhet 95%
Fysisk form Tablets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propionyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.