Läs mer
Propionylklorid, 98 %
Produktkod. 11444010
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444010 100 g 100g
11424353 500 g 500g
11434353 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11444010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10940.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92,522 g/mol
Propionylklorid används som mellanprodukt vid produktion av jordbrukskemikalier och läkemedel. Det fungerar som en mellanprodukt för färgämnen, textilhjälpmedel och peroxidföreningar. Det fungerar som ett växtskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Propionylklorid används som mellanprodukt vid produktion av jordbrukskemikalier och läkemedel. Det fungerar som en mellanprodukt för färgämnen, textilhjälpmedel och peroxidföreningar. Det fungerar som ett växtskyddsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel, starka baser och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-03-8
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.522
MDL-nummer MFCD00000745
InChI-nyckel RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
IUPAC-namn propanoylklorid
LEDER CCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionyl chloride
Smältpunkt -94 °C
Densitet 1.061
Kokpunkt 77 °C till 79 °C
Flampunkt 11 °C (51 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel CH3CH2COCl
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1815
Beilstein 385632
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7828
Formel vikt 92.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propionyl chlorid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.