Läs mer
Propionyl-L-carnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionyl-L-carnitine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 217.1314 |