Läs mer
Propionylpromazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionylpromazine hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 376.1376 |