Läs mer
Propiophenone-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiophenone-d5 |
| CAS | 54419-23-7 |
| Molekylformel | C9 D5 H5 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanone, 1-(phenyl-d5)- (9 CI), Propiophenone-d5, Propiophenone-2',3',4',5',6'-d5, Propiophenone-D5 (phenyl-D5), 1-(Phenyl-d5)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)CC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.206 |
| Formel vikt | 139.105 g/mol |
| Visa mer |