Läs mer
Propiofenon, 99 %
Produktkod. 11422118
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422118 100 g 100g
11432118 500 g 500g
11442118 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15140.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134,178 g/mol
Propiofenon är en mellanprodukt i syntesen av läkemedel och organiska föreningar. Det används i syntesen av efedrin och propiofenonderivat såsom katinon och metkatinon. Det kan också användas vid syntes av arylalkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Propiofenon är en mellanprodukt i syntesen av läkemedel och organiska föreningar. Det används i syntesen av efedrin och propiofenonderivat såsom katinon och metkatinon. Det kan också användas vid syntes av arylalkener.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-55-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00009309
InChI-nyckel KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC-namn 1-fenylpropan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiophenone
Smältpunkt 17 °C till 18 °C
Densitet 1.008
Kokpunkt 217 °C till 218 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 100 g
Beilstein 606215
Merck Index 14,7830
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.