Läs mer
Propiofenon, 99 %
Produktkod. 10439060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
2ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10439060 250 mL Glasflaska 250ml
10715791 2 mL Glasflaska 2ml
10051470 1 L Glasflaska 1 L
11934851 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10439060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131542500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.80 SEK
    343.65 SEK / 250ml
    Save 39.15 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-55-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
InChI-nyckel KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC-namn 1-fenylpropan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiophenone
Smältpunkt 18,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 218,0 °C
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COC2H5
Brytningsindex 1,5248 till 1,5268
Kvantitet 250 mL
Beilstein 07,II,231
Merck Index 15,7944
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med metanol, eter, bensen och toluen, olöslig i glycerol, etylenglykol och propylenglykol
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.