missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propiophenone-d10, CDN

Produktkod. 30309849
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309849 1 g
30325679 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309849 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58621G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propiophenone-D10
CAS 288400-96-4
Molekylformel C9 D10 O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Propanone-2,2,3,3,3-d5, 1-(phenyl-d5)- (9 CI), Propiophenone-d10, Propiophenone-D10, 1-(Phenyl-d5)-1-propanone-2,2,3,3,3-d5
InChI formel InChI=1 S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentadeuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 144.237
Formel vikt 144.136 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.