Läs mer
Propiophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18°C |
| Densitet | 1.01 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 214°C to 218°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009309 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone, Propiophenone |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Kvalitet | Research |