Läs mer
Propiophenon, TRC
Produktkod. 30011228
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30011228 25 g
1 options
Produktkod. 30011228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP82790025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propiophenone
CAS 93-55-0
Molekylformel C9 H10 O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Propanone, 1-phenyl-, Propiophenone (8CI), 1-Phenyl-1-propanone, 3-Phenyl-3-propanone, Ethyl phenyl ketone, NSC 16937, Phenyl ethyl ketone, Propionylbenzene
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenylpropan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Formel vikt 134.0732