missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propisochlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propisochlor |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-12(4)15(13)17(14(18)9-16)10-19-11(2)3/h6-8,11H,5,9-10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 283.1339 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?