Läs mer
Propiverine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propiverine, Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 403.1914 |
| Procent renhet | >95% |