Läs mer
Propofol 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30457984
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457984 1 ml
1 options
Produktkod. 30457984 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0461.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Propofol 1,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnamn Propofol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)fenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 178,1358 g/mol