Läs mer
Propofol, 10 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30464227
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30464227 1 ml
1 options
Produktkod. 30464227 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPPF184010LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Propofol, 10 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnamn Propofol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O
Koncentration 10 mg/mL
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)fenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 178,1358 g/mol