Läs mer
Propofol, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30462557
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462557 1 ml
1 options
Produktkod. 30462557 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPPF18401LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Propofol, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnamn Propofol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)fenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 178,1358 g/mol