Läs mer
Propofol 4-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid |
| CAS | 13423-73-9 |
| Molekylformel | C13 H18 O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Benzoic acid','4-hydroxy-3,5-diisopropyl- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoic acid, Propofol Imp. N (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1256 |