missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propofol-d17, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propofol-D17 |
| CAS | 1261393-54-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C12HD17O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phen-3,4,5-d3-ol','2,6-bis[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), 2,6-Bis[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]phen-3,4,5-d3-ol (ACI), Propofol-d17, Propofol-D17, 2,6-Di-iso-propylphenol-d17 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c(O)c(c1[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.38 |
| Formel vikt | 195.2425 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?