missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propofol Isopropyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 141214-18-8 |
| Molekylformel | C15 H24 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vikt | 220.1827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?