Läs mer
Propofol, LoGiCal
Produktkod. 30459291
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459291 10 mg
1 options
Produktkod. 30459291 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0461.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnamn Propofol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)fenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 178.1358 g/mol