Läs mer
Propofol, Mikromol™
Produktkod. 17953516
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17953516 250 mg
1 options
Produktkod. 17953516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Propofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol
CAS 2078-54-8
Analyt- eller komponentnamn Propofol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178,1358 g/mol