Läs mer
Propofol, TRC
Produktkod. 17992025
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992025 25 mg
17914605 250 mg
17981015 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP82975025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2078-54-8
Molekylformel C12 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
IUPAC-namn 2,6-di(propan-2-yl)fenol
LEDER CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Formel vikt 178.1358
Procent renhet >95%