Läs mer
Propoxur-d3 (N-metyl-d3), TRC
Produktkod. 30411264
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30411264 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8308065MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propoxur D3 (N-methyl D3)
CAS 1219798-56-7
Molekylformel C11 2H3 H12 N O3
Kvantitet 5 mg
Synonym Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
IUPAC-namn (2-propan-2-yloxyfenyl) N-(trideuteriometyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 212.26
Formel vikt 212.124