missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propoxur-d3 (N-Methyl-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxur D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1219798-56-7 |
| Molekylformel | C11 2H3 H12 N O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C |
| IUPAC-namn | (2-propan-2-yloxyphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.26 |
| Formel vikt | 212.124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?