Läs mer
Propoxur, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxur |
| CAS | 114-26-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propoxur |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C11 H15 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CNC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C |
| IUPAC-namn | (2-propan-2-yloxyphenyl) N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.24 |
| Visa mer |