Läs mer
Baygon, Propoxur, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949354 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949354 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949354 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Baygon (Propoxur)114-26-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baygon (Propoxur)
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 114-26-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C11H15NO3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ISRUGXGCCGIOQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OC1=CC=CC=C1OC(=O)NC
IUPAC-namn (2-propan-2-yloxyphenyl) N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 209.245
PubChem CID 4944
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34938
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only