Läs mer
Propoxur, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxur |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 209.1052 |