missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propoxycarbazone Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxycarbazone-sodium |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O7S.Na/c1-4-9-26-14-16-19(15(22)18(14)2)13(21)17-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(20)25-3;/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,17,21);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 420.0716 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?