Learn More
Propoxyphenyl Homohydroxysildenafil, TRC
Artikelnummer. 30134360
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30134360 100 mg
17910335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP831600100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139755-87-6
Molekylformel C24 H34 N6 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 518.63
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1,6-dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 1,6-Dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinylsulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC-namn 5-[5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Propoxyphenyl-Hydroxyhomo-Sildenafil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34N6O5S/c1-4-6-19-21-22(28(3)27-19)24(32)26-23(25-21)18-16-17(7-8-20(18)35-15-5-2)36(33,34)30-11-9-29(10-12-30)13-14-31/h7-8,16,31H,4-6,9-15H2,1-3H3,(H,25,26,32)
Formel vikt 518.2311
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.