Läs mer
Propoxyphenyl Thioaildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxyphenyl Thioaildenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N6O3S2/c1-6-8-19-21-22(29(5)28-19)24(34)27-23(26-21)18-12-17(9-10-20(18)33-11-7-2)35(31,32)30-13-15(3)25-16(4)14-30/h9-10,12,15-16,25H,6-8,11,13-14H2,1-5H3,(H,26,27,34)/t15-,16+ |
| Formel vikt | 518.2134 |
| Procent renhet | >95% |